Documents
AMBH3155FA6B
Ambeed, Inc.
2'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.25
Numéro MDL:
Iupac Name
2'-methoxy[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C14H12O2/c1-16-14-9-5-4-8-13(14)12-7-3-2-6-11(12)10-15/h2-10H,1H3
Clé InChI
ZYNNXRUYVVQLOW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/93465-26-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/93465-26-0.html