Principaux documents
AMBH3155F945
Ambeed, Inc.
2,4,6-Trimethylbenzenesulfinamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,4,6-trimethylbenzenesulfinamide
Inchi Code
1S/C9H13NOS/c1-6-4-7(2)9(12(10)11)8(3)5-6/h4-5H,10H2,1-3H3
Clé InChI
TYGCVPMEMBXPSM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/137280-49-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements