Principaux documents
AMBH303C6B03
Ambeed, Inc.
6-Chloro-2-methoxypyridin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.59
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-chloro-2-methoxy-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O/c1-10-6-4(8)2-3-5(7)9-6/h2-3H,8H2,1H3
Clé InChI
NBYVIQCFOQQXPZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/914222-86-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/914222-86-9.html