Principaux documents
AMBH303C699B
Ambeed, Inc.
2,5-Dihydroxyterephthalaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,5-dihydroxyterephthalaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6O4/c9-3-5-1-7(11)6(4-10)2-8(5)12/h1-4,11-12H
Clé InChI
PIWMYUGNZBJTID-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1951-36-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements