Principaux documents
AMBH303C63E6
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-fluoro-1-indanol
Inchi Code
1S/C9H9FO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(8)11/h2-3,5,9,11H,1,4H2
Clé InChI
FFJGCSVJFOTPEO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52085-92-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements