Documents
AMBH303C62EA
Ambeed, Inc.
3,5-Dichloro-4-ethoxypyridazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.03
Numéro MDL:
Iupac Name
3,5-dichloro-4-ethoxypyridazine
Inchi Code
1S/C6H6Cl2N2O/c1-2-11-5-4(7)3-9-10-6(5)8/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
GVPZFAHDCLIWTP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/889768-55-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/889768-55-2.html