Principaux documents
AMBH303C58ED
Ambeed, Inc.
Lithium trihydroxy(pyridin-2-yl)borate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.87
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
lithium trihydroxy(pyridin-2-yl)borate
Inchi Code
1S/C5H7BNO3.Li/c8-6(9,10)5-3-1-2-4-7-5;/h1-4,8-10H;/q-1;+1
Clé InChI
HNDMBPNLZOETGU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1393822-96-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :