Documents
AMBH303C5694
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(4-cyanophenoxy)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.37
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-cyanophenoxy)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H22N2O3/c1-17(2,3)22-16(20)19-10-8-15(9-11-19)21-14-6-4-13(12-18)5-7-14/h4-7,15H,8-11H2,1-3H3
Clé InChI
ODHVBWQNZTWKCV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/333954-86-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements