Principaux documents
AMBH303C5324
Ambeed, Inc.
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.02
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O/c9-7-3-5(4-13)1-2-6(7)8(10,11)12/h1-4H
Clé InChI
MWYYNBYTVFKXSD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/372120-55-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements