Principaux documents
AMBH303C4F46
Ambeed, Inc.
5-Ethoxypyrimidin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-ethoxy-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-2-10-5-3-8-6(7)9-4-5/h3-4H,2H2,1H3,(H2,7,8,9)
Clé InChI
NGWGYIGTWBAKAN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39268-74-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/39268-74-1.html