Principaux documents
AMBH2D7010E2
Ambeed, Inc.
2-(Phenylethynyl)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(phenylethynyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C15H10O/c16-12-15-9-5-4-8-14(15)11-10-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,12H
Clé InChI
SDSQNHMKRHPAIM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59046-72-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements