AMBH2D6FB302
Ambeed, Inc.
3-Amino-2,2-difluoropropan-1-ol
About This Item
Iupac Name
3-amino-2,2-difluoro-1-propanol
Inchi Code
1S/C3H7F2NO/c4-3(5,1-6)2-7/h7H,1-2,6H2
Clé InChI
IUZGHWSIJQTEAD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :