Principaux documents
AMBH2D6FA4DD
Ambeed, Inc.
N1,N2-Didodecyl-N1,N1,N2,N2-tetramethylethane-1,2-diaminium bromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
614.68
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N1,N2-didodecyl-N1,N1,N2,N2-tetramethylethane-1,2-diaminium bromide
Inchi Code
1S/C30H66N2.2BrH/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-31(3,4)29-30-32(5,6)28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-2;;/h7-30H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
XJTQVDIWFDTGMO-UHFFFAOYSA-L
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18464-23-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements