Principaux documents
AMBH2D6F9927
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.32
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-hydroxyethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H23NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-7-4-5-10(9-13)6-8-14/h10,14H,4-9H2,1-3H3
Clé InChI
DXABICKZWDHPIP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/146667-84-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements