AMBH2D6F9845
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2,5-dimethoxyaniline
Réf. du fournisseur: A146581-100MG
75.92 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: A146581-100MG
75.92 CHF
Iupac Name
3-bromo-2,5-dimethoxyaniline
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2/c1-11-5-3-6(9)8(12-2)7(10)4-5/h3-4H,10H2,1-2H3
Clé InChI
GPCODUGWJGGDIV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements