Principaux documents
AMBH2D6F8ECD
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.04
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 5-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O2/c1-9-5(7)3-4(8-9)6(10)11-2/h3H,1-2H3
Clé InChI
FCRCTHGEYAIIIU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1222174-92-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements