Principaux documents
AMBH2D6F8E60
Ambeed, Inc.
4-(1-Phenylethyl)resorcinol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-(1-phenylethyl)-1,3-benzenediol
Inchi Code
1S/C14H14O2/c1-10(11-5-3-2-4-6-11)13-8-7-12(15)9-14(13)16/h2-10,15-16H,1H3
Clé InChI
PQSXNIMHIHYFEE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/85-27-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements