Principaux documents
AMBH2D6F8B89
Ambeed, Inc.
5-(Trifluoromethyl)picolinaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.11
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4F3NO/c8-7(9,10)5-1-2-6(4-12)11-3-5/h1-4H
Clé InChI
JJDDVGAESNBKMY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to yellow to brown Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31224-82-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/31224-82-5.html