Principaux documents
AMBH2D6F8758
Ambeed, Inc.
Isoindolin-4-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.63
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-isoindolinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9NO.ClH/c10-8-3-1-2-6-4-9-5-7(6)8;/h1-3,9-10H,4-5H2;1H
Clé InChI
UXGOPUCDMKDIID-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/72695-20-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements