Principaux documents
AMBH2D6F8100
Ambeed, Inc.
Cyclopropyl trifluoromethanesulfonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
cyclopropyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H5F3O3S/c5-4(6,7)11(8,9)10-3-1-2-3/h3H,1-2H2
Clé InChI
HPINOIDASKKAQT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25354-42-1.html
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :