Principaux documents
AMBH2D6F599A
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.99
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H2BrF3N2O2/c7-5-4(6(8,9)10)1-3(2-11-5)12(13)14/h1-2H
Clé InChI
WHTGDIMWBUVWJS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/956104-42-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements