Principaux documents
AMBH2D6F4D94
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (6-formylpyridin-2-yl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 6-formyl-2-pyridinylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3/c1-11(2,3)16-10(15)13-9-6-4-5-8(7-14)12-9/h4-7H,1-3H3,(H,12,13,15)
Clé InChI
BNLOFXUVYJUBJM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/956523-98-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements