Principaux documents
AMBH2D6F4B49
Ambeed, Inc.
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.52
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
7-bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8BrNO.ClH/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7;/h1-2,5,10H,3-4H2;1H
Clé InChI
QPJKEPXQSCQPEN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1350738-87-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements