Principaux documents
AMBH2D6F43BF
Ambeed, Inc.
3-Cyano-2-fluorobenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.12
Numéro MDL:
Iupac Name
3-cyano-2-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4FNO2/c9-7-5(4-10)2-1-3-6(7)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
Clé InChI
MTYFJFMXUMMQDL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/219519-77-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements