Principaux documents
AMBH2D6F40D3
Ambeed, Inc.
2,5-Dibromothiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.94
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,5-dibromo-3-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H2Br2O2S/c6-3-1-2(5(8)9)4(7)10-3/h1H,(H,8,9)
Clé InChI
PZBUYFPAASJYSI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7311-70-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/7311-70-8.html