Principaux documents
AMBH2D6F3115
Ambeed, Inc.
N1,N1-Dipropylbenzene-1,4-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.3
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N~1~,N~1~-dipropyl-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C12H20N2/c1-3-9-14(10-4-2)12-7-5-11(13)6-8-12/h5-8H,3-4,9-10,13H2,1-2H3
Clé InChI
UOWYGPTYSRURDP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/105293-89-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements