Principaux documents
AMBH2D6F2FC8
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-hydroxypyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-bromo-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C5H4BrNO/c6-4-2-1-3-5(8)7-4/h1-3H,(H,7,8)
Clé InChI
VOMMPWVMVDGZEM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/27992-32-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements