Principaux documents
AMBH2D6F100E
Ambeed, Inc.
(6-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-3-yl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.07
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-(4-methyl-1-piperazinyl)-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H16BN3O2/c1-13-4-6-14(7-5-13)10-3-2-9(8-12-10)11(15)16/h2-3,8,15-16H,4-7H2,1H3
Clé InChI
YGZOCDXCJWHNQN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/936353-84-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements