Principaux documents
AMBH2D6F0EED
Ambeed, Inc.
2-(2-Methoxy-2-oxoethyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10O4/c1-14-9(11)6-7-4-2-3-5-8(7)10(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
UKPMFGARCZOXDI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14736-50-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements