Principaux documents
AMBH2D6F0341
Ambeed, Inc.
(3-Fluoro-5-hydroxyphenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.92
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-fluoro-5-hydroxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H6BFO3/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,9-11H
Clé InChI
RMBFBZIEXCTPDB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/871329-82-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements