Documents
AMBH2D6F01C4
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-bromothiazol-2-ylcarbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.16
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-bromo-1,3-thiazol-2-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H11BrN2O2S/c1-8(2,3)13-7(12)11-6-10-5(9)4-14-6/h4H,1-3H3,(H,10,11,12)
Clé InChI
OVRIFGLINJVMLO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/944804-88-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/944804-88-0.html