Principaux documents
AMBH2D6EF501
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(2-bromoethyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-bromoethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H22BrNO2/c1-12(2,3)16-11(15)14-8-5-10(4-7-13)6-9-14/h10H,4-9H2,1-3H3
Clé InChI
CLBWAEYOPRGKBT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/169457-73-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements