Documents
AMBH2D6EDCDE
Ambeed, Inc.
3,4-Dibromofuran-2,5-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.85
Numéro MDL:
Iupac Name
3,4-dibromo-2,5-furandione
Inchi Code
1S/C4Br2O3/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7
Clé InChI
GEKJEMDSKURVLI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1122-12-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1122-12-9.html