Principaux documents
AMBH2D6ECB69
Ambeed, Inc.
5-Iodopyrimidin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-iodo-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C4H4IN3/c5-3-1-7-2-8-4(3)6/h1-2H,(H2,6,7,8)
Clé InChI
HTBFTDHEWCRQPJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91416-96-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements