Documents
AMBH2D6EBADC
Ambeed, Inc.
1-Boc-3-cyano-4-oxopyrrolidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-cyano-4-oxo-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H14N2O3/c1-10(2,3)15-9(14)12-5-7(4-11)8(13)6-12/h7H,5-6H2,1-3H3
Clé InChI
RKUQLKRPWWYRIG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/175463-32-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/175463-32-8.html