Z743872
ART® Non-Filtered Tip
HLT YELLOW, size 200 μL, racked, sterile
Synonyme(s) :
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Caractéristiques
HLT YELLOW
racked
Conditionnement
pkg of 5X960 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 3901
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
200 μL