Principaux documents
Z741835
Extech Stem Thermometer, Waterproof
About This Item
Code UNSPSC :
42182209
Nomenclature NACRES :
NB.79
Caractéristiques
CE compliant
battery included (LR44)
resolution 0.1 °F/C
(WEEE Compliant)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Extech Instruments 39240
Plage de mesure de la température
-40-392 °F (-40 to 200 °C)
Taille
5.9 in. × 0.8 in. × 0.7 in., 150 x 20 x 18mm
Poids
0.7 oz20 g
Caractéristiques et avantages
  • Pocket size with Max/Min recording
  • Measures temperature in frozen solids and liquids
  • 2.75" (70mm) Stainless steel stem