Z740745
Aldrich® Essentials volumetric flask, class A, meets ASTM E288
capacity 10 mL, stopper joint: 9, tol. 0.025 mL, PE
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PE
Taille de l'obturateur
9
Joint
joint ST/NS neckstopper size 9
joint: stopper9
Caractéristiques
class A meets ASTM E288
Conditionnement
pkg of 12 ea
tol. measuring range
0.025 mL
Capacité
10 mL