Z740605
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 600 mL, volume 50-500 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
subdivision 50 mL
Conditionnement
pkg of 24 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Plage de mesure du volume
50-500 mL
Capacité
600 mL