Z740137
WILMAD® 3mm diam. NMR tubes
frequency 400 MHz, L 7 in., pack of 25 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Conditionnement
pack of 25 ea
Fabricant/nom de marque
Wilmad 327-PP-7
Paramètres
400 MHz frequency
Longueur
7 in.
Courbure
25 μm
Concentricité
25 μm
Diam. du tube
3 mm
Épaisseur de la paroi
0.29 mm