Z692883
Pop-Up tube rack
pink
Synonyme(s) :
laboratory racks, storage racks, test tube racks, tube racks
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
pink
polypropylene
Caractéristiques
Holds 12 x 50 mL tubes
Holds 21 x 15 mL tubes
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS24320P
Taille
255x137x21 mm
Catégories apparentées
Description générale
Measures 255 x 137 x 72 mm when expanded; 21 mm H when collapsed.