Z673250
Stuart™ melting point tubes
Open both ends
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
soda-lime glass tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations
Fabricant/nom de marque
Stuart SMP1/4
Diamètre
1.3 mm
Longueur du tube
100 mm
Tube, D.E. × D.I. × épaisseur de la paroi
1.9 mm × 1.3 mm × 0.3 mm