Principaux documents
Z646261
Sigma-Aldrich
Aldrich® drum fittings
vented faucet for 60 L Aldrich drums
5 EA
112.00 CHF
112.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Changer de vue
5 EA
112.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.51
112.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Diamètre
60 mm
Description générale
Robust PP drum fittings designed to fit Aldrich 5, 10, 20, 30 & 60 L plastic drums, making chemical dispensing from our containers safe and simple.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC