Z560510
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 250 mL, top joint: threaded 29/32, column volume 200 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE stopcock
Joint
top joint: threaded29/32
Qualité
for chromatography
Technique(s)
HPLC: suitable
Colonne, D.E. × L utile
25 mm × 584 mm
Volume de la colonne
200 mL
Volume du réservoir
250 mL
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC