Documents
Z514934
Rubber Adapter Sleeve for Kimax® High Strength Centrifuge Tube
Synonyme(s) :
45550-15
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.11
Caractéristiques
Holds 15 mL tubes
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Kimble® 45550-15
Kimble®
Technique(s)
centrifugation: suitable
Catégories apparentées
Application
15mL Centrifuge Tube Rubber Adapter Sleeve
Informations légales
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.