Documents
Z513032
Supelco
Plaques CCM préparatives
Silica gel
Synonyme(s) :
Preparative Thin-layer Chromatography Plates
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110504
Nomenclature NACRES :
NC.07
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
Analtech 02012
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
20 cm × 20 cm
Épaisseur de la couche
500 μm
Taille des particules
20-40 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Description générale
A utiliser pour des séparations analytiques de grandes quantités de produit.Les matériaux à séparer sont souvent déposés sous forme de longues bandes, développés, et récupérés par grattage de l′adsorbant et élués avec un solvant fort.
Application
  • Production and NMR analysis of the human ibuprofen metabolite 3-hydroxyibuprofen.: This research discusses the utilization of preparative TLC plates in the synthesis and nuclear magnetic resonance (NMR) characterization of ibuprofen metabolites, highlighting advancements in analytical methodologies (Neunzig et al., 2012).
  • Preparative thin-layer chromatographic separation and subsequent gas chromatographic-mass spectrometric analysis of monoacylglycerols derived from butter oil by fungal degradation.: Details the application of preparative TLC in the separation processes of complex mixtures, followed by GC-MS analysis, demonstrating the technique′s critical role in analytical chemistry (Liu and Kinderlerer, 1999).