Principaux documents
Z420409
Medium porous filter plate for Table-Top Buchner funnels
for Z420379
About This Item
Code UNSPSC :
41104925
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
high-density polyethylene
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H91462-4345
Diam. du filtre
18 in.
Couleur
none
Dimension de pores
45—90 μm