Z411965
Aldrich® glass helices
coil I.D. 4-5 mm
About This Item
Produits recommandés
D.I. de l'hélice
4-5 mm
Catégories apparentées
Description générale
Each helice consists of a single turn of borosilicate glass rod, approximately 0.5 mm in diam.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC