Z301825
Marigold® Suregrip gloves
size L
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
yellow natural rubber
Taille
L
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
pkg of 12 pair
Fabricant/nom de marque
Marigold
Disponibilité
not available in USA and Canada
L × épaisseur
320 mm × 1.50 mm