Z284122
Spinring® magnetic stirring bar
size 1 1/2 in. × 5/16 in.
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE-coated
octagonal PTFE-coated
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F37140-0015
Longueur
38.1 mm
Diamètre
8 (44.5mm ring O.D) mm
Taille
1 1/2 in. × 5/16 in.
Catégories apparentées
Description générale
Bars with a removable stabilizing ring to keep bar centered.
Informations légales
Spinring is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP